Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Cycloheximid, 90%
Artikelnummer. 15478109
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478109 1 g 1g
15488109 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15478109 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J66665.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    489.56 DKK
    440.65 DKK / 1g
    Spare 48.91 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 66-81-9 | C15H23NO4 | 281,35 g/mol
Et ofte brugt laboratoriereagens, der hæmmer svampevækst ved at målrette proteinsyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Et ofte brugt laboratoriereagens, der hæmmer svampevækst ved at målrette proteinsyntese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66-81-9
Molekylær formel C15H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 281.35
MDL nummer MFCD00082346
InChI nøgle YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
Synonym 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide; Actidione
PubChem CID 6197
ChEBI CHEBI:27641
IUPAC navn 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]piperidin-2,6-dion
SMIL [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cycloheximide
Type Cycloheximid
Fysisk form Pulver
Smeltepunkt 111 °C til 116 °C
Farve Creme til hvid
Mængde 1 g
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
FN nummer UN2811
Beilstein 88868
Kogepunkt 492 °C
Merck Index 14,2728
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 20 mg/ml
Formel vægt 281.35
Procent renhed 90%