Få mere at vide
Cycloheximid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322743
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322743 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322743 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11830000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cycloheximide
CAS 66-81-9
Analyt- eller komponentnavne Cycloheximide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H23 N O4
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
SMIL C[C@H]1C[C@H](C)C(=O)[C@@H](C1)[C@H](O)CC2CC(=O)NC(=O)C2
IUPAC navn 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]piperidin-2,6-dion
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 281.35
Mængde 1 ml
Formel vægt 281,1627 g/mol