Få mere at vide
Cyclohexen, TRC
Artikelnummer. 30357268
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
30357268 10 mL
1 options
Artikelnummer. 30357268 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98751310ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexene
CAS 110-83-8
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C6H10
Mængde 10 mL
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydrobenzene, Benzene tetrahydride, Benzene, tetrahydro-, Cyclohex-1-ene, NSC 24835, Tetrahydrobenzene
InChI formel InChI=1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
SMIL C1CCC=CC1
IUPAC navn cyclohexen
Molekylvægt (g/mol) 82.14
Formel vægt 82.0783
Procent renhed >95