Få mere at vide
Cyclohexene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 32237769
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde
32237769 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 32237769 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8028242500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
(Stabilized) for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexene
CAS 110-83-8
Smeltepunkt -104°C
Tæthed 0.81 g/cm³ at 20°C
Kogepunkt 83°C (1013 hPa)
Flammepunkt -17°C
Mængde 2.5 L
Synonym Cyclohexene, 1,2,3,4-Tetrahydrobenzene, Cyclohexene
Molekylvægt (g/mol) 82.14
Grad Not Available