Få mere at vide
Cyclohexene, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15898850
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15898850 100 mL
15816330 500 mL
15808860 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15898850 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8028240100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Stabilized for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-83-8
Tekniske data
Smeltepunkt -104°C
Tæthed 0.81 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 83°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00001539
Mængde 100 mL
Synonym Cyclohexene, 1,2,3,4-Tetrahydrobenzene, Cyclohexene
Molekylvægt (g/mol) 82.14