Få mere at vide
Cyclohexenoxid, 98+%
Artikelnummer. 11474584
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474584 2500 g 2500g
11454584 100 g 100g
11464584 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474584 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13185.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 286-20-4 | C6H10O | 98,145 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farvestoffer og i agrokemiske industrier. Det bruges i medicin. Cyclohexenoxid (epoxycyclohexan) er en nyttig monomer i polymerisations- og belægningsindustrien. Det bruges til syntese af alicykliske målmaterialer, herunder lægemidler, parfumeri og farvestoffer. Det bruges som en monomer i fotopolymerisationer, med carbonmonoxid for at give aromatiske polycarbonater, som har minimale urenheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farvestoffer og i agrokemiske industrier. Det bruges i medicin. Cyclohexenoxid (epoxycyclohexan) er en nyttig monomer i polymerisations- og belægningsindustrien. Det bruges til syntese af alicykliske målmaterialer, herunder lægemidler, parfumeri og farvestoffer. Det bruges som en monomer i fotopolymerisationer, med carbonmonoxid for at give aromatiske polycarbonater, som har minimale urenheder.
Opløselighed Uopløseligt
i vand
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 286-20-4
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.145
MDL nummer MFCD00005162
InChI nøgle ZWAJLVLEBYIOTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexene oxide, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 1,2-epoxycyclohexane, cyclohexene epoxide, cyclohexylene oxide, tetramethyleneoxirane, cyclohexene 1-oxide, epoxycyclohexane, cyclohexeneoxide, 1,2-cyclohexene oxide
PubChem CID 9246
IUPAC navn 7-oxabicyclo[4.1.0]heptan
SMIL C1CCC2C(C1)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexene oxide
Smeltepunkt -40 °C
Tæthed 0.972
Kogepunkt 129 °C til 130 °C
Flammepunkt 24 °C (75 °F)
Brydningsindeks 1.452
Mængde 2500 g
FN nummer UN2920
Beilstein 383568
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand
Formel vægt 98.15
Procent renhed ≥98%