Få mere at vide
Cyclohexenoxid, 98+%
Artikelnummer. 11454584
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454584 100 g 100g
11464584 500 g 500g
11474584 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454584 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13185.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
CAS: 286-20-4 | C6H10O | 98,145 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farvestoffer og i agrokemiske industrier. Det bruges i medicin. Cyclohexenoxid (epoxycyclohexan) er en nyttig monomer i polymerisations- og belægningsindustrien. Det bruges til syntese af alicykliske målmaterialer, herunder lægemidler, parfumeri og farvestoffer. Det bruges som en monomer i fotopolymerisationer, med carbonmonoxid for at give aromatiske polycarbonater, som har minimale urenheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farvestoffer og i agrokemiske industrier. Det bruges i medicin. Cyclohexenoxid (epoxycyclohexan) er en nyttig monomer i polymerisations- og belægningsindustrien. Det bruges til syntese af alicykliske målmaterialer, herunder lægemidler, parfumeri og farvestoffer. Det bruges som en monomer i fotopolymerisationer, med carbonmonoxid for at give aromatiske polycarbonater, som har minimale urenheder.
Opløselighed Uopløseligt
i vand
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 286-20-4
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.145
MDL nummer MFCD00005162
InChI nøgle ZWAJLVLEBYIOTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexene oxide, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 1,2-epoxycyclohexane, cyclohexene epoxide, cyclohexylene oxide, tetramethyleneoxirane, cyclohexene 1-oxide, epoxycyclohexane, cyclohexeneoxide, 1,2-cyclohexene oxide
PubChem CID 9246
IUPAC navn 7-oxabicyclo[4.1.0]heptan
SMIL C1CCC2C(C1)O2
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cyclohexene oxide
Smeltepunkt -40°C
Tæthed 0.972
Kogepunkt 129°C to 130°C
Flammepunkt 24°C (75°F)
Brydningsindeks 1.452
Mængde 100 g
FN nummer UN2920
Beilstein 383568
Opløselighedsinformation Insoluble in water
Formel vægt 98.15
Procent renhed ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclohexene oxide
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptane