Få mere at vide
Cyclohexenoxid, 98%
Artikelnummer. 10510371 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10510371 100 mL Glasflaske 100ml
10214330 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10510371 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111211000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
CAS: 286-20-4 | C6H10O | 98,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 286-20-4
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.14
MDL nummer MFCD00005162
InChI nøgle ZWAJLVLEBYIOTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexene oxide, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 1,2-epoxycyclohexane, cyclohexene epoxide, cyclohexylene oxide, tetramethyleneoxirane, cyclohexene 1-oxide, epoxycyclohexane, cyclohexeneoxide, 1,2-cyclohexene oxide
PubChem CID 9246
IUPAC navn 7-oxabicyclo[4.1.0]heptan
SMIL C1CCC2C(C1)O2
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cyclohexene oxide
Navn note 98%
Smeltepunkt -40,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 129,0 °C til 130,0 °C
Flammepunkt 27 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4520 til 1,4540
Mængde 100 mL
Beilstein 17, 21
Specifik vægtfylde 0.97
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og acetone, opløselige i de fleste andre organiske opløsningsmidler
Viskositet 1,75 mPa (25 °C)
Formel vægt 98.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cyclohexene oxide
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.