Få mere at vide
Cyclohexene-d10, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexene-d10 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2/i1D,2D,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| Formel vægt | 92.141 |