Få mere at vide
Cyclohexene-d10, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexene-d10 |
| CAS | 1603-55-0 |
| Molekylær formel | C6 D10 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Cyclohexene-1,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10; |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2 H,3-6H2/i1D,2 D,3D2,4D2,5D2,6D2 |
| SMIL | [2 H]C1=C([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuteriocyclohexene |
| Molekylvægt (g/mol) | 92.21 |
| Formel vægt | 92.141 g/mol |
| Vis mere |