Få mere at vide
Cyclohexen, 99% stik.
Description
Cyclohexen anvendes som opløsningsmiddel. Det anvendes som en forløber for caprolactam, adipinsyre, maleinsyre, dicyclohexyladipat og cyclohexenoxid. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af cyclohexanol og cyclohexenoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Cyclohexen anvendes som opløsningsmiddel. Det anvendes som en forløber for caprolactam, adipinsyre, maleinsyre, dicyclohexyladipat og cyclohexenoxid. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af cyclohexanol og cyclohexenoxid.
Opløselighed Ikke blandbar med koldt vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexene |
| Smeltepunkt | -104 °C |
| Tæthed | 0.811 |
| Kogepunkt | 83 °C til 85 °C |
| Flammepunkt | −20 °C (−4 °F) |
| Lugt | Benzinlignende |
| Brydningsindeks | 1.446 |
| Mængde | 500 mL |
| FN nummer | UN2256 |
| Beilstein | 906737 |
| Show More |
Safety and Handling
- Cyclohexene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexene