Få mere at vide
Cyclohexen, 99% stik.
Artikelnummer. 11334539
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11334539 100 mL 100ml
11420163 500 mL 500ml
11430163 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11334539 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11359.AE
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 110-83-8 | C6H10 | 82,146 g/mol
Cyclohexen anvendes som opløsningsmiddel. Det anvendes som en forløber for caprolactam, adipinsyre, maleinsyre, dicyclohexyladipat og cyclohexenoxid. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af cyclohexanol og cyclohexenoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclohexen anvendes som opløsningsmiddel. Det anvendes som en forløber for caprolactam, adipinsyre, maleinsyre, dicyclohexyladipat og cyclohexenoxid. Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af cyclohexanol og cyclohexenoxid.
Opløselighed Ikke blandbar med koldt vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-83-8
Molekylær formel C6H10
Molekylvægt (g/mol) 82.146
MDL nummer MFCD00001539
InChI nøgle HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrobenzene, cyclohex-1-ene, benzene tetrahydride, 1,2,3,4-tetrahydrobenzene, benzenetetrahydride, hexanaphthylene, 1-cyclohexene, cykloheksen, benzene, tetrahydro, 3,4,5,6-tetrahydrobenzene
PubChem CID 8079
ChEBI CHEBI:36404
IUPAC navn cyclohexen
SMIL C1CCC=CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexene
Smeltepunkt -104 °C
Tæthed 0.811
Kogepunkt 83 °C til 85 °C
Flammepunkt −20 °C (−4 °F)
Lugt Benzinlignende
Brydningsindeks 1.446
Mængde 100 mL
FN nummer UN2256
Beilstein 906737
Merck Index 14,2727
Opløselighedsinformation Umulig at blande med koldt vand.
Formel vægt 82.15
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexene