Få mere at vide
Cyclohexen, 99%, rent, stabiliseret
Artikelnummer. 10529880 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10529880 10 L Plast tromle 10 L
10173200 500 mL Glasflaske -
10091780 1 L Glasflaske 1 L
10714271 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10529880 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 154840100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3275.00 DKK
    2860.65 DKK / 10 L
    Spare 414.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
CAS: 110-83-8 | C6H10 | 82,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-83-8
InChI nøgle HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrobenzene, cyclohex-1-ene, benzene tetrahydride, 1,2,3,4-tetrahydrobenzene, benzenetetrahydride, hexanaphthylene, 1-cyclohexene, cykloheksen, benzene, tetrahydro, 3,4,5,6-tetrahydrobenzene
PubChem CID 8079
ChEBI CHEBI:36404
IUPAC navn cyclohexen
SMIL C1CCC=CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexene
Smeltepunkt -104.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8100g/mL
Kogepunkt 83.0°C
Flammepunkt −20°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Molekylær formel C6H10
Lineær formel C6H10
Brydningsindeks 1.4450 to 1.4470
Mængde 10 L
Beilstein 05,63
Merck Index 15,272
Specifik vægtfylde 0.81
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, miscible with all common organic solvents
Molekylvægt (g/mol) 82.13
Viskositet 0.66 mPa.s (22°C)
Formel vægt 82.13
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.