Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexene |
| Smeltepunkt | -104,0 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.8100g/mL |
| Kogepunkt | 83,0 °C |
| Flammepunkt | −20 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C6H10 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cyclohexene
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.