Få mere at vide
Cyclohexanon, TRC
Artikelnummer. 30360233
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30360233 25 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30360233 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98798025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexanone
CAS 108-94-1
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C6 H10 O
Mængde 25 g
Synonym Anon, Anone, C 0489, Hexanon, Hytrol O, NSC 5711, Nadone, Pimelic ketone, Pimelin ketone, Sextone
InChI formel InChI=1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
SMIL O=C1CCCCC1
IUPAC navn cyclohexanon
Molekylvægt (g/mol) 98.14
Formel vægt 98.0732
Procent renhed >95