Få mere at vide
Cyclohexanone, Supelco™
Descripción
EMPLURA™ is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexanone |
| Smeltepunkt | -31°C |
| Tæthed | 0.95 g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 190 L |
| MDL nummer | MFCD00001625 |
| Synonym | Cyclohexanone, Pimelic ketone, Cyclohexanone |
| Kogepunkt | 155°C/1013 hPa |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.14 |
| Grad | Research |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.