Få mere at vide
Cyclohexanonoxim, 97%
Artikelnummer. 11428677
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428677 500 g 500g
11418677 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19820.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100-64-1 | C6H11NO | 113,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-64-1
Molekylær formel C6H11NO
Molekylvægt (g/mol) 113.16
MDL nummer MFCD00001660
InChI nøgle VEZUQRBDRNJBJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanone oxime, cyclohexanone, oxime, antioxidant d, hydroxyimino cyclohexane, unii-2u60l00cgf, ccris 1383, dsstox_cid_1842, dsstox_rid_76361, dsstox_gsid_21842, cyclohexanoneoxime
PubChem CID 7517
IUPAC navn N-cyclohexylidenhydroxylamin
SMIL ON=C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexanone oxime
Smeltepunkt 87 °C til 91 °C
Kogepunkt 206 °C til 210 °C
Flammepunkt 103 °C (95 °C)
Mængde 500 g
Beilstein 1616769
Formel vægt 113.16
Procent renhed 97%