Få mere at vide
Cyclohexanonoxim, 97%
Artikelnummer. 10112620 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10112620 100 g Plastflaske 100g
10734411 500 g Plastflaske 500g
10340984 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10112620 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 111201000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 100-64-1 | C6H11NO | 113,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-64-1
Molekylær formel C6H11NO
Molekylvægt (g/mol) 113.16
MDL nummer MFCD00001660
InChI nøgle VEZUQRBDRNJBJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanone oxime, cyclohexanone, oxime, antioxidant d, hydroxyimino cyclohexane, unii-2u60l00cgf, ccris 1383, dsstox_cid_1842, dsstox_rid_76361, dsstox_gsid_21842, cyclohexanoneoxime
PubChem CID 7517
IUPAC navn N-cyclohexylidenhydroxylamin
SMIL ON=C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexanone oxime
Smeltepunkt 88 °C til 92 °C
Navn note 97%
Farve Beige-brun til hvid
Mængde 100 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller eller klumper
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel C6H10(=NOH)
Beilstein 07, 10
Merck Index 10, 2720
Formel vægt 113.16
Procent renhed ≥96.0%