Få mere at vide
Cyclohexanone, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10588990 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Emballage:
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
2.5 L
25 L
5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10588990 25 L Metal Can 25 L
10439360 500 mL Plastic-coated Glass Bottle 500ml
10449360 2.5 L Plastic-coated Glass Bottle 2.5 L
10233520 5 L Metal Can 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10588990 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/9040/25
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt -47°C
Farve Colorless
Mængde 25 L
Emballage Metal Can
Damptryk 4.5mbar at 20°C °C
Kogepunkt 155°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexanone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.