missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cyclohexanone-d10, TRC

Artikelnummer. 30360430
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30360430 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30360430 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9879842.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cyclohexanone-d10
CAS 51209-49-5
Molekylær formel C6 D10 O
Mængde 2.5 g
Synonym Anon-d10, Anone-d10, Hexanon-d10, Hytrol O-d10, NSC 5711-d10, Nadone-d10, Pimelic Ketone-d6, Pimelin Ketone-d10, Sextone-d10, Cyclohexanone-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10, Perdeuterocyclohexanone
InChI formel InChI=1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
SMIL [2H]C1([2H])C(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
IUPAC navn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuteriocyclohexan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 108.2
Formel vægt 108.1359
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.