Få mere at vide
Cyclohexanon, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7072956 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 mL
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 10469550
Brand: Fisher Chemical C/9050/PB08
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cyclohexanon, certificeret AR til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Smeltepunkt -47°C
Farve Farveløs
Kogepunkt 155°C
Mængde 500 mL
Emballage Plastbelagt glasflaske
Damptryk 4.5mbar at 20°C °C