Få mere at vide
Cyclohexanon, ACS, Greenfield
Artikelnummer. 30286185
Skift visning
Mængde:
4x4L etui
5 gal.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30286185 5 gal.
30286176 4x4L etui
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30286185 Leverandør Pharmco Leverandørnr. 314000ACSPL05M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9825.39 DKK
    9691.46 DKK / 18.93 L
    Spare 133.93 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 108-94-1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexanone, ACS
Mængde 5 gal.
Emballage 5-gallon metalspand
Kogepunkt 156 °C
Grad Reagens