Få mere at vide
Cyclohexanon, ACS, Greenfield
Artikelnummer. 30286176
Skift visning
Mængde:
4x4L etui
5 gal.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30286176 4x4L etui
30286185 5 gal.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30286176 Leverandør Pharmco Leverandørnr. 314000ACSCS4L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9525.45 DKK
    9395.60 DKK / 16 L
    Spare 129.85 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 108-94-1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexanone, ACS
Mængde 4x4L etui
Emballage 4x4L etui
Kogepunkt 156°C
Grad Reagens