Få mere at vide
Cyclohexanon, ACS, 99+%
Beskrivelse
Cyclohexanon bruges som industrielt opløsningsmiddel og malingsfjerner. Det fungerer som en forløber for nylon 6,6 og nylon 6 og cyclohexanonoxim, som giver caprolactam ved omlejring. Yderligere bruges det som et kemisk reaktionsmedium, klæbemidler, tætningsmidler og landbrugsprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexanone |
| Smeltepunkt | °C til 26 °C |
| Navn note | Til ACS-analyse |
| Farve | Farveløs |
| Udseende | Farveløs væske |
| Tæthed | 0,947 g/cm3 ved 20 °C |
| Mængde | 500 mL |
| Flammepunkt | 47 °C (116 °F) |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.4507 |
| Vis mere |