Få mere at vide
Cyclohexanon, ACS, 99+%
Artikelnummer. 11397628
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397628 4 L 4 L
11474990 500 mL 500ml
11387628 1 L 1 L
11307638 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11397628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033309.K7
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
CAS: 108-94-1 | C6H10O | 98,145 g/mol
Cyclohexanon bruges som industrielt opløsningsmiddel og malingsfjerner. Det fungerer som en forløber for nylon 6,6 og nylon 6 og cyclohexanonoxim, som giver caprolactam ved omlejring. Yderligere bruges det som et kemisk reaktionsmedium, klæbemidler, tætningsmidler og landbrugsprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-94-1
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.145
MDL nummer MFCD00001625
InChI nøgle JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon
PubChem CID 7967
ChEBI CHEBI:17854
IUPAC navn cyclohexanon
SMIL C1CCC(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexanone
Smeltepunkt °C til 26 °C
Navn note Til ACS-analyse
Farve Farveløs
Udseende Farveløs væske
Tæthed 0.948
Mængde 4 L
Flammepunkt 47 °C (116 °F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4507
Analyseprocentområde >99%
Damptryk 4,5 hPa (3 mm Hg) ved 20 °C
Beilstein 385735
Kogepunkt 154 °C til 156 °C
Opløselighedsinformation Blandet med vand og ethanol, acetone, ethylether og andre organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 98.15
Grad ACS