Få mere at vide
Cyclohexanon, ACS, 99+%
Beskrivelse
Cyclohexanon bruges som industrielt opløsningsmiddel og malingsfjerner. Det fungerer som en forløber for nylon 6,6 og nylon 6 og cyclohexanonoxim, som giver caprolactam ved omlejring. Yderligere bruges det som et kemisk reaktionsmedium, klæbemidler, tætningsmidler og landbrugsprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexanone |
| Smeltepunkt | °C til 26 °C |
| Navn note | Til ACS-analyse |
| Farve | Farveløs |
| Udseende | Farveløs væske |
| Tæthed | 0,947 g/cm3 ved 20 °C |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 47 °C (116 °F) |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.4507 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cyclohexanone
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexanone