Få mere at vide
Cyclohexanon, 99+%
Artikelnummer. 11467477
Skift visning
Mængde:
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11467477 500 mL 500ml
11477477 2500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15607.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-94-1 | C6H10O | 98,145 g/mol
Cyclohexanon anvendes til fremstilling af syntetisk polymer såsom nylon 6,6 og nylon 6. Det fungerer som opløsningsmiddel i organisk syntese. Dets derivater bruges til syntese af farvestoffer, gummikemikalier, blødgørere og lægemidler. Yderligere er det involveret i fremstillingen af cyclohexanonoxim, som omarrangeres for at give caprolactam i nærvær af svovlsyrekatalysator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclohexanon bruges til fremstilling af syntetisk polymer såsom nylon 6,6 og nylon 6. Det fungerer som opløsningsmiddel i organisk syntese. Dets derivater bruges til syntese af farvestoffer, gummikemikalier, blødgørere og lægemidler. Yderligere er det involveret i fremstillingen af cyclohexanonoxim, som omarrangeres for at give caprolactam i nærvær af svovlsyrekatalysator.
Opløselighed
Blandbar med diethylether, acetone og alkohol. Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, røde metaller, bly, aminer, svovlsyre, salpetersyre, stærke syrer, alifatiske aminer, gummi, harpiks og alkalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-94-1
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.145
MDL nummer MFCD00001625
InChI nøgle JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon
PubChem CID 7967
ChEBI CHEBI:17854
IUPAC navn cyclohexanon
SMIL C1CCC(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexanone
Smeltepunkt °C til 26 °C
Tæthed 0.9478
Mængde 500 mL
Flammepunkt 47 °C (116 °F)
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1.4507
Analyseprocentområde ≥99%
FN nummer UN1915
Beilstein 385735
Merck Index 14,2726
Kogepunkt 154 °C til 156 °C
Opløselighedsinformation Blandet med diethylether, acetone og alkohol. Let blandet med vand.
Formel vægt 98.15
Procent renhed ≥99%