Få mere at vide
Cyclohexanon, 99+%, ACS-reagens
Artikelnummer. 15245998 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15245998 250 mL 250ml
15204187 1 L 1 L
15235998 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15245998 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 406092500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.00 DKK
    258.21 DKK / 250ml
    Spare 7.79 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-94-1 | C6H10O | 98,145 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-94-1
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.145
InChI nøgle JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon
PubChem CID 7967
ChEBI CHEBI:17854
IUPAC navn cyclohexanon
SMIL C1CCC(=O)CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexanone
Smeltepunkt -47,0 °C
Tæthed 0.9470g/mL
Mængde 250 mL
Flammepunkt 43 °C
Brydningsindeks 1,4450 til 1,4560
Specifik vægtfylde 0.947
Lineær formel C6H10(=O)
Vand 0,05% maks.
Kogepunkt 155,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 150 g/L (10 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alle almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 98.14
Procent renhed ≥99%
Grad ACS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexanone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.