Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexanone |
| Smeltepunkt | -47.0°C |
| Tæthed | 0.9470g/mL |
| Mængde | 25 mL |
| Flammepunkt | 43°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.4450 to 1.4560 |
| Analyseprocentområde | 99.8% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cyclohexanone
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.