Få mere at vide
Cyclohexanon 5000 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326410
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30326410 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30326410 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010400ME
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexanone
CAS 108-94-1
Analyt- eller komponentnavne Cyclohexanone
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C6 H10 O
Koncentration 5000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cyclohexanone, Anon, Anone, C 0489, Hexanon, Hytrol O, NSC 5711, Nadone, Pimelic ketone, Pimelin ketone, Sextone
InChI formel InChI=1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
SMIL O=C1CCCCC1
IUPAC navn cyclohexanon
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 98.14
Mængde 1 ml
Formel vægt 98,0732 g/mol