Få mere at vide
Cyclohexanon 2,4-dinitrophenylhydrazon, 99%
Artikelnummer. 11494863
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494863 1 g 1g
11404873 5 g 5g
11414873 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494863 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12203.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 1589-62-4 | C12H14N4O4 | 278,268 g/mol
Cyclohexanon 2,4-dinitrophenylhydrazon er en nyttig standard til grundstofanalyse. Bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclohexanon 2,4-dinitrophenylhydrazon er en nyttig standard til grundstofanalyse. Bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand (delvis).
Noter
Opbevares ved 2-8 °C. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1589-62-4
Molekylær formel C12H14N4O4
Molekylvægt (g/mol) 278.268
MDL nummer MFCD00001658
InChI nøgle QLWXZRVOHCYKKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanone 2,4-dinitrophenylhydrazone, 1-cyclohexylidene-2-2,4-dinitrophenyl hydrazine, cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone, cyclohexanone, 2,4-dinitrophenyl hydrazone, cyclohexanone 2,4-dinitrophenyl hydrazone, n-cyclohexylideneamino-2,4-dinitroaniline, acmc-20alct, maybridge1_001626
PubChem CID 74117
IUPAC navn N-(cyclohexylidenamino)-2,4-dinitroanilin
SMIL C1CCC(=NNC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexanone 2,4-dinitrophenylhydrazone
Smeltepunkt 158 °C til 160 °C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (delvist).
Formel vægt 278.27
Procent renhed 99%