Få mere at vide
Cyclohexanon-2,2,6,6-d4, CDN
Artikelnummer. 30317346
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30317346 1 g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30317346 Leverandør CDN Leverandørnr. CDND08801G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag 4000+ højkvalitets deutererede forbindelser, der sendes direkte fra lager for hurtighed. Vi tilbyder mange unikke API'er, herunder aktive farmaceutiske ingredienser, nitrosaminer, aminosyrer, steroider, gasser, pesticider og fedtsyrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexanone-2,2,6,6-D4
CAS 1006-03-7
Molekylær formel C6 D4 H6 O
Mængde 1 g
Synonym Cyclohexanone-2,2,6,6-d4 (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), 2,2,6,6-Tetradeuteriocyclohexanone, [2,2,6,6-d4]-Cyclohexanone, Cyclohexanone-2,2,6,6-D4, Cyclohexanone-d4
InChI formel InChI=1 S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2/i4D2,5D2
SMIL [2 H]C1([2 H])CCCC([2 H])([2 H])C1=O
IUPAC navn 2,2,6,6-tetradeuteriocyclohexan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 102.1677
Formel vægt 102,0983 g/mol
Procent renhed 98 atom % D, min 98% kemisk renhed