Få mere at vide
Cyclohexanol-d12, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexanol-d12 |
| CAS | 66522-78-9 |
| Molekylær formel | C6 2H12 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Cyclohexan-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d11-ol-d (ACI), Cyclohexanol-d12 (9CI), Cyclohexanol-D12 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D,7D |
| SMIL | [2H]OC1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecadeuterio-6-deuteriooxycyclohexane |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.23 |
| Formel vægt | 112.1641 |