Få mere at vide
Cyclohexanol-d12, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexanol-d12 |
| CAS | 66522-78-9 |
| Molekylær formel | C6 2H12 O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7 H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6 D,7 D |
| SMIL | [2 H]OC1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6-undecadeuterio-6-deuteriooxycyclohexane |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.23 |
| Formel vægt | 112.1641 g/mol |
| Procent renhed | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |