Få mere at vide
Cyclohexanpropionsyre, 99%
Artikelnummer. 10637342 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10637342 50 g 50g
10002220 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10637342 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 171450500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 701-97-3 | C9H16O2 | 156,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 701-97-3
Molekylær formel C9H16O2
Molekylvægt (g/mol) 156.23
MDL nummer MFCD00001527
InChI nøgle HJZLEGIHUQOJBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanepropionic acid, 3-cyclohexylpropionic acid, cyclohexanepropanoic acid, 3-cyclohexanepropionic acid, cyclohexane propionic acid, unii-u36w9hnv6d, 3-cyclohexyl propionic acid, 3-cyclohexyl-propionic acid, u36w9hnv6d, cyclohexyl propionic acid
PubChem CID 69702
IUPAC navn 3-cyclohexylpropansyre
SMIL OC(=O)CCC1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexanepropionic acid
Navn note 99%
Smeltepunkt 14,0 °C til 17,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9980g/mL
Kogepunkt 275,7 °C
Flammepunkt 113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H11CH2CH2CO2H
Brydningsindeks 1,4630 til 1,4650
Mængde 50 g
Beilstein 09, 82
Specifik vægtfylde 0.998
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i organiske opløsningsmidler
Formel vægt 156.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske