Få mere at vide
Cyclohexanpropansyre, TRC
Artikelnummer. 30362522
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30362522 50 g
1 options
Artikelnummer. 30362522 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98726050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexanepropanoic Acid
CAS 701-97-3
Molekylær formel C9H16O2
Mængde 50 g
Synonym 3-Cyclohexanepropanoic Acid, 3-Cyclohexanepropionic Acid, 3-Cyclohexylpropanoic Acid, 3-Cyclohexylpropionic Acid, Cyclohexylpropionic Acid, NSC 404945
InChI formel InChI=1S/C9H16O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2,(H,10,11)
SMIL OC(=O)CCC1CCCCC1
IUPAC navn 3-cyclohexylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 156.22
Formel vægt 156.115