Få mere at vide
Cyclohexanmethylamin, 98%
Artikelnummer. 11322546
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322546 25 g 25g
11312546 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322546 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06501.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
CAS: 3218-02-8 | C7H15N | 113,20 g/mol
Cyclohexanmethylamin blev brugt i syntesen af Schiffs baseligand, 4-methyl-2,6-bis(cyclohexylmethyliminomethyl)-phenol, som danner hexanukleære zink(II)-komplekser. Det blev brugt under syntesen af 1-acyl-4 cycloalkyl/arylsemicarbazider og 1-acyl-5-benzyloxy/hydroxylcarbamoylcarbazider fra de ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclohexanmethylamin blev brugt i syntesen af ′Schiffs baseligand, 4-methyl-2,6-bis(cyclohexylmethyliminomethyl)-phenol, som danner hexanukleære zink(II)-komplekser. Det blev brugt under syntesen af 1-acyl-4 cycloalkyl/arylsemicarbazider og 1-acyl-5-benzyloxy/hydroxylcarbamoylcarbazider fra de ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3218-02-8
Molekylær formel C7H15N
Molekylvægt (g/mol) 113.20
MDL nummer MFCD00001520
InChI nøgle AVKNGPAMCBSNSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanemethylamine, aminomethylcyclohexane, aminomethyl cyclohexane, cyclohexanemethanamine, 1-cyclohexylmethanamine, hexahydrobenzylamine, 1-cyclohexylmethylamine, 4-aminomethylcyclohexane, c-cyclohexyl-methylamine, chembl1049
PubChem CID 76688
IUPAC navn cyclohexylmethanamin
SMIL C1CCC(CC1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexanemethylamine
Smeltepunkt -8 °C
Tæthed 0.871
Kogepunkt 161 °C til 163 °C
Flammepunkt 43 °C (109 °F)
Brydningsindeks 1.462
Mængde 25 g
FN nummer UN2734
Beilstein 635751
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 113.2
Procent renhed 98%