missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cyclohexanecarboxylic-d11 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexanecarboxylic-d11 Acid |
| CAS | 93131-16-9 |
| Molekylær formel | C7 D11 H O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Cyclohexane-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d11-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D |
| SMIL | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexane-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.24 |
| Formel vægt | 139.1528 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?