Få mere at vide
Cyclohexanecarboxylic-d11 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexanecarboxylic-d11 Acid |
| CAS | 93131-16-9 |
| Molekylær formel | C7 D11 H O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Cyclohexane-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d11-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H12O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6 D |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexane-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.24 |
| Formel vægt | 139.1528 g/mol |
| Vis mere |