Få mere at vide
Cyclohexancarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30351463
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30351463 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30351463 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC991743500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexanecarboxylic Acid
CAS 98-89-5
Molekylær formel C7 H12 O2
Mængde 500 mg
Synonym Cyclohexanecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H12O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)
SMIL OC(=O)C1CCCCC1
IUPAC navn cyclohexancarboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 128.17
Formel vægt 128.0837