Få mere at vide
Cyclohexancarboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 98-89-5 |
| Molekylær formel | C7 H12 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Cyclohexanecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2,(H,8,9) |
| SMIL | OC(=O)C1CCCCC1 |
| IUPAC navn | cyclohexancarboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.17 |
| Formel vægt | 128.0837 |