Få mere at vide
Cyclohexanecarboxylic acid chloride, 98%
Artikelnummer. 10307780 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10307780 25 g Glasflaske 25g
10235790 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10307780 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 169050250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2719-27-9 | C7H11ClO | 146.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2719-27-9
Molekylær formel C7H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 146.61
MDL nummer MFCD00001456
InChI nøgle RVOJTCZRIKWHDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexahydrobenzoyl chloride, chlorocarbonylcyclohexane, cyclohexanoyl chloride, cyclohexylcarbonyl chloride, cyclohexoyl chloride, cyclohexancarbonylchlorid, acmc-209gvv, hexahydrobenzoyl-chloride, cyclohexanecarbonylchloride, cyclohexancarbonyl chloride
PubChem CID 75938
IUPAC navn cyclohexancarbonylchlorid
SMIL ClC(=O)C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexanecarboxylic acid chloride
Navn note 98%
Farve Farveløs til halm
Tæthed 1.0900g/mL
Kogepunkt 184°C
Flammepunkt 66°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H11COCl
Brydningsindeks 1.4680 to 1.47
Mængde 25 g
Beilstein 09, 9
Specifik vægtfylde 1.09
Opløselighedsinformation Solubility in water: hydrolyses in water. Other solubilities: soluble in toluene,methylene chloride,dioxane,,chlorobenzene,ethyl acetate,thf,dichloroethane
Formel vægt 146.62
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexanecarboxylic acid chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.