Få mere at vide
Cyclohexanecarboxylsyre, 98 %
Beskrivelse
Cyclohexancarboxylsyre kan bruges til at bestemme komplekse bindingskonstanter for de tre native cyclodextriner med syv cyclohexanderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
med syv cyclohexanderivater.
Opløselighed Opløseligt i vand
0,201 g/100 ml (15 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexanecarboxylic acid |
| Smeltepunkt | 29 °C til 32 °C |
| Tæthed | 1.048 |
| Kogepunkt | 231 °C til 233 °C |
| Flammepunkt | 118 °C (244 °F) |
| Brydningsindeks | 1.461 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 970529 |
| Merck Index | 14,2724 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand: 0,201g/100 ml (15 °C). |
| Vis mere |