Få mere at vide
Cyclohexanecarboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 10224860 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10224860 1 kg Glasflaske 1kg
10173380 25 g Glasflaske 25g
10193380 100 g Glasflaske 100g
10214910 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10224860 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146560010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 98-89-5 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-89-5
Molekylær formel C7H12O2
Molekylvægt (g/mol) 128.17
MDL nummer MFCD00001461
InChI nøgle NZNMSOFKMUBTKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexahydrobenzoic acid, carboxycyclohexane, cyclohexanoic acid, cyclohexylcarboxylic acid, cyclohexylmethanoic acid, cyclohexylformic acid, benzoic acid, hexahydro, cyclohexancarbonsaeure, cyclohexane-1-carboxylate, cyclohexanecarboxylicacid
PubChem CID 7413
ChEBI CHEBI:36096
IUPAC navn cyclohexancarboxylsyre
SMIL C1CCC(CC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexanecarboxylic acid
Navn note 98+%
Smeltepunkt 30.0°C to 32.0°C
Farve Hvid
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 232.0°C to 233.0°C
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H11CO2H
Brydningsindeks 1.4600 to 1.4620
Mængde 1 kg
Beilstein 09, 7
Merck Index 15, 2717
Specifik vægtfylde 1.03
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.201g/100mL (15 c). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formel vægt 128.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk fast stof