Få mere at vide
Cyclohexanecarboxylsyre, 98 %
Artikelnummer. 10173380 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10173380 25 g Glasflaske 25g
10193380 100 g Glasflaske 100g
10214910 500 g Glasflaske 500g
10224860 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10173380 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146560250
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 98-89-5 | C7H12O2 | 128,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98-89-5
Molekylær formel C7H12O2
Molekylvægt (g/mol) 128.17
MDL nummer MFCD00001461
InChI nøgle NZNMSOFKMUBTKW-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexahydrobenzoic acid, carboxycyclohexane, cyclohexanoic acid, cyclohexylcarboxylic acid, cyclohexylmethanoic acid, cyclohexylformic acid, benzoic acid, hexahydro, cyclohexancarbonsaeure, cyclohexane-1-carboxylate, cyclohexanecarboxylicacid
PubChem CID 7413
ChEBI CHEBI:36096
IUPAC navn cyclohexancarboxylsyre
SMIL C1CCC(CC1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexanecarboxylic acid
Navn note 98+%
Smeltepunkt 30,0 °C til 32,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.0300g/mL
Kogepunkt 232,0 °C til 233,0 °C
Flammepunkt >112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H11CO2H
Brydningsindeks 1,4600 til 1,4620
Mængde 25 g
Beilstein 09, 7
Merck Index 15, 2717
Specifik vægtfylde 1.03
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,201g/100mL (15 c). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 128.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk fast stof