Få mere at vide
Cyclohexanecarboxylic-1-d1 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexanecarboxylic Acid-1-D |
| CAS | 933-37-9 |
| Molekylær formel | C7 D H11 O2 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Cyclohexane-1-d-carboxylic acid (6 CI, 7 CI, 8 CI, ACI), Cyclohexanecarboxylic Acid-d1, Cyclohexanecarboxylic Acid-1-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H12O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2,(H,8,9)/i6D |
| SMIL | [2 H]C1(CCCCC1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 1-deuteriocyclohexane-1-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.1751 |
| Formel vægt | 129.09 g/mol |
| Vis mere |