Få mere at vide
Cyclohexancarboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433257
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15433257 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 15433257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23837.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2043-61-0 | C7H12O | 112.17 g/mol
Cyclohexancarboxaldehyd bruges til syntese af poly(vinylcyclohexanal). Det blev brugt som modelsubstrat i syntesen af propargylaminer under anvendelse af Fe3O4 nanopartikler som katalysator. Det blev anvendt i en aldolreaktion med ethyldiazoacetat katalyseret af basisk, nanopartikelformet magnesiumoxid, hvilket førte tilα -diazo-β -hydroxyestere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyclohexancarboxaldehyd bruges til syntese af poly(vinylcyclohexanal). Det blev brugt som modelsubstrat i syntesen af propargylaminer under anvendelse af Fe3O4 nanopartikler som katalysator. Det blev brugt i en aldolreaktion med eth
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexanecarboxaldehyde
CAS 2043-61-0
Smeltepunkt 34°C to 35°C
Tæthed 0.93
Kogepunkt 161°C to 163°C
Flammepunkt 40°C (105°F)
Molekylær formel C7H12O
Brydningsindeks 1.45
MDL nummer MFCD00001457
Mængde 25 g
FN nummer UN1989
Beilstein 878306
Følsomhed Air and light sensitive
Synonym cyclohexanecarboxaldehyde, cyclohexanal, formylcyclohexane, cyclohexanealdehyde, cyclohexanaldehyde, cyclohexylcarboxaldehyde, 1-formylcyclohexane, hexahydrobenzaldehyde, cyclohexylformaldehyde, cyclohexane formaldehyde
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,ether,alcohol. Slightly soluble in water.
InChI nøgle KVFDZFBHBWTVID-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=CC1CCCCC1
IUPAC navn cyclohexancarbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 112.17
PubChem CID 16275
Formel vægt 112.17
Procent renhed 97%