missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cyclohexanecarbonyl-d11 Chloride, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclohexanecarbonyl Chloride-D11 |
| CAS | 2708286-89-7 |
| Molekylær formel | C7 D11 Cl O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Cyclohexane-d11-carbonyl chloride, Cyclohexanecarbonyl-d11 Chloride, (Chlorocarbonyl)cyclohexane-d11, Cyclohexanecarboxylic acid chloride-d11, Cyclohexanoic acid chloride-d11, Cyclohexanecarbonyl Chloride-D11 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H11ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6 D |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C(=O)Cl)C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexane-1-carbonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.6824 |
| Formel vægt | 157.1189 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?