Få mere at vide
Cyclohexanecarbonyl Chloride, TRC
Artikelnummer. 30352563
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30352563 1 g
1 options
Artikelnummer. 30352563 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9874751G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexanecarbonyl Chloride
CAS 2719-27-9
Molekylær formel C7H11ClO
Mængde 1 g
Synonym (Chlorocarbonyl)cyclohexane, Cyclohexanecarboxylic Acid Chloride, Cyclohexanoic Acid Chloride, Cyclohexanoyl Chloride, Cyclohexylcarbonyl Chloride, Hexahydrobenzoyl Chloride, NSC 85181
InChI formel InChI=1S/C7H11ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
SMIL ClC(=O)C1CCCCC1
IUPAC navn cyclohexanecarbonyl chloride
Molekylvægt (g/mol) 146.61