Få mere at vide
Cyclohexanecarbonyl chloride, 97+%
Artikelnummer. p-7024693
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11438677
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19824.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2719-27-9 | C7H11ClO | 146.61 g/mol
Cyclohexancarbonylchlorid anvendes til fremstilling af fem thiourinstofderivatligander med antibakteriel og antigæraktivitet, (N-(diethylcarbamothioyl)cyclohexancarboxamid, N-(di-n-propylcarbamothioyl)cyclohexancarboxamid, di-n-butylcarbamothioboxyl) N-(diphenylcarbamothioyl)cyclohexancarboxamid, N-(morpholin-4-carbonothioyl)cyclohexancarboxamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Cyclohexancarbonylchlorid bruges til fremstilling af fem
thiourinstofderivatligander med antibakteriel og antigæraktivitet, (N-(diethylcarbamothioyl)cyclohexancarboxamid, N-(di-n-propylcarbamothioyl)cyclohexancarboxamid, di-n-butylcarbamothioyl) N-(diphenylcarbamothioyl)cyclohexancarboxamid, N-(morpholin-4-carbonothioyl)cyclohexancarboxamid.
Opløselighed Reagerer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2719-27-9
Molekylær formel C7H11ClO
Molekylvægt (g/mol) 146.61
MDL nummer MFCD00001456
InChI nøgle RVOJTCZRIKWHDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexahydrobenzoyl chloride, chlorocarbonylcyclohexane, cyclohexanoyl chloride, cyclohexylcarbonyl chloride, cyclohexoyl chloride, cyclohexancarbonylchlorid, acmc-209gvv, hexahydrobenzoyl-chloride, cyclohexanecarbonylchloride, cyclohexancarbonyl chloride
PubChem CID 75938
IUPAC navn cyclohexancarbonylchlorid
SMIL ClC(=O)C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclohexanecarbonyl chloride
Tæthed 1.088
Kogepunkt 183°C to 185°C
Flammepunkt 66°C (150°F)
Brydningsindeks 1.47
Mængde 25 g
FN nummer UN3265
Beilstein 742163
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 146.62
Procent renhed ≥97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclohexanecarbonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Cyclohexanecarbonylchloride